Stampa…
L(-)-Prolina
Fornitore: EHRENSTORFER
Synonyms: (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
C16345600
EHERC16345600EA 267 EUR
EHERC16345600
L(-)-Prolina
L(-)-Prolina
Formula: C₅H₉NO₂
Peso molecolare: 115.13 g/mol
Punto di ebollizione: 245
Punto di fusione: 220…222 °C
Densità: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064318
CAS Number: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871