Stampa…
Paracetamolo
Fornitore: EHRENSTORFER
Synonyms: Acetaminophen, N-Acetyl-4-aminophenol, 4′-Hydroxyacetanilide, 4'-Hydroxyacetanilide, Paracetamolum, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, APAP
C15846000
EHERC15846000EA 75.3 EUR
EHERC15846000
Paracetamolo
Paracetamolo
Formula: C₈H₉NO₂
Punto di ebollizione: 388 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 168 °C
Densità: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002328
CAS Number: 103-90-2
EINECS: 203-157-5
Merck Index: 13,00048