Stampa…
Acido lattico
Fornitore: EHRENSTORFER
Pericolo
C14582000
EHERC14582000EA 81.1 EUR
EHERC14582000
Acido lattico
Acido lattico
Formula: H₃CCH(OH)COOH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004520
CAS Number: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Merck Index: 13,05351