Stampa…

2,3-Dichlorotoluene

Fornitore: EHRENSTORFER

C12505600
EHERC12505600EA 77.2 EUR
EHERC12505600
2,3-Dichlorotoluene
2,3-Dichlorotoluene
Formula: C₇H₆Cl₂
Punto di ebollizione: 208 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 6 °C
Densità: 1,228 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000546
CAS Number: 32768-54-0
EINECS: 251-203-8
UN: 3082
ADR: 9,III

Visualizza i codici

Specifiche

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR