Stampa…
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
Fornitore: EHRENSTORFER
Synonyms: BHQ
C12252500
EHERC12252500EA 79.2 EUR
EHERC12252500
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
Formula: C₁₄H₂₂O₂
Punto di ebollizione: 334 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 212 °C
Densità: 1,078 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008825
CAS Number: 88-58-4
EINECS: 201-841-8