Stampa…
Mitotane
Fornitore: EHRENSTORFER
Attenzione
Synonyms: o,p'-DDD, 2,4'-TDE, o,p'-TDE, 2,4'-DDD
C12030000
EHERC12030000EA 126 EUR
EHERC12030000
Mitotane
Mitotane
Formula: C₁₄H₁₀Cl₄
Punto di fusione: 77…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000850
CAS Number: 53-19-0
EINECS: 200-166-6
UN: 2761
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06302