Stampa…
Armadi di sicurezza sottobanco, tipo 90, UTS ergo line MT-5, profondità 500 mm
Fornitore: DUPERTHAL
29-060959-001 29-060957-401 29-060957-001
DUEH29-060959-001EA 1953.05 EUR
DUEH29-060959-001 DUEH29-060957-401 DUEH29-060957-001
Armadi di sicurezza sottobanco, tipo 90, UTS ergo line MT-5, profondità 500 mm
Arredi Armadietti per la conservazione
Questi armadi di sicurezza sono resistenti al fuoco fino a 90 minuti. Gli armadi sottobanco sono dotati di ante a battente e/o cassetti per la conservazione di sostanze pericolose nell'ambiente di lavoro.
  • Facile da spostare, apertura/chiusura delle porte e dei cassetti con una sola mano
  • Tutti i modelli UTS ergo line sono dotati di serie di un fermo per bombole
  • Ante disponibili in due versioni: classica o con apertura a pressione (le ante si aprono con una delicata pressione sul fronte)
I cassetti o le ante a battente rimangono aperti in qualsiasiMore Product Information