Stampa…
E.Z.N.A.® SP Plant DNA Kit
Fornitore: OMEGA BIO-TEK
D5511-02 D5511-01 D5511-00
D5511-02EA 869 EUR
D5511-02 D5511-01 D5511-00
E.Z.N.A.® SP Plant DNA Kit
Reagenti per acidi nucleici Kit e reagenti per la purificazione degli acidi nucleici
Il kit E.Z.N.A.® SP Plant DNA è stato appositamente ideato per isolare in modo rapido e affidabile DNA cellulare totale di alta qualità da diverse specie vegetali. In meno di 40 minuti è possibile processare fino a 100 mg di campione appena prelevato o 30 mg di campione essiccato. Il DNA purificato è adatto per la maggior parte di applicazioni downstream tra cui PCR, digestioni con agenti di restrizione e tecniche di ibridizzazione.
  • Purificazione rapida di DNA isolato pronto all'uso in meno 40 minuti
  • Metodo standardizzato per risultati affidabili da vari tipi di campione
  • Senza estrazioni organiche
  • DNA purificato ideale per la maggior parte delle applicazioni