Stampa…
Potassio ioduro 99.99%, HighPurS-CERT ISO/IEC 17025 certified, ISO 17034
Fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Synonyms: Dipotassium diiodide, Kali iodide
PSKIC.50G
CMPLPSKIC.50GEA 197 EUR
CMPLPSKIC.50G
Potassio ioduro 99.99%, HighPurS-CERT ISO/IEC 17025 certified, ISO 17034
Potassio ioduro
Formula: Kl
Peso molecolare: 166 g/mol
Punto di ebollizione: 1330 °C
Punto di fusione: 681 °C
Temperatura di stoccaggio: Room Temperature
MDL Number: MFCD00011405
CAS Number: 7681-11-0
Merck Index: 13,07727