Stampa…
Puntali con filtro, uTIP™
Fornitore: BIOTIX
M-1250-9FC96 M-0200-9FC 63300154 63300041 63300042 63300043 63300045 63300047 63300153 63300044 63300046
732-2383EA 227 EUR
732-2383 732-3397 732-1429 BITX63300041 BITX63300042 BITX63300043 BITX63300045 BITX63300047 BITX63300153 BITX63300044 BITX63300046
Puntali con filtro, uTIP™
Puntali per pipette
Puntali con filtro di nuova generazione per una tenuta eccellente su pipette a canale singolo o multicanale, indicatore di contaminazione, recupero completo del campione e protezione per i tecnici dal rischio di lesioni da sforzo ripetitivo.
  • PP, sterile, transparent
  • FlexFit™ provides a flexible nature at the proximal end of the tip, so reducing the loading and ejection forces when using a pipette
  • Blade™ technology eliminates hanging drops at the distal end of the pipette tip
  • Certified free of DNA, DNase, RNase, and endotoxins (pyrogens)
Puntali in X-More Product Information