Stampa…
Anti-Gentamicin Mouse monoclonal antibody
Fornitore: Biorbyt
ORB26058-1
BIRBORB26058-1EA 0 EUR
BIRBORB26058-1
Anti-Gentamicin Mouse monoclonal antibody
Anticorpi
Type: Primary
Antigen: Gentamicin
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable
Tipo di anticorpi Gentamicin
Tipo anticorpo Primary
Clonalità Monoclonale
Coniugazione Non coniugato
Reattività
Ospite Mouse
Isotipo IgG1 kappa
Immunogeno Gentamicin-BSA
Purificazione purified by Protein A chromatography
Concentrazione 4,79 mg/ml (OD280, E1%=14)
Tampone di conservazione 10 mM Sodium Phosphate, pH 7,4 containing 150 mM Sodium Chloride.
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice