Stampa…
Supporti per sacchetti per autoclave, Clavies®
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
F131920001 F131920002 F131920003 F131920102
129-1026EA 129 EUR
129-1026 129-1012 129-1027 BELAF131920102
Supporti per sacchetti per autoclave, Clavies®
Rack Rack per sacchetti
Il supporto mantiene il sacchetto dei rifiuti sempre aperto.
  • In filo di acciaio inossidabile
  • La parte inferiore in PP funge da bacinella di raccolta in caso che il sacchetto perda
  • Autoclavabile a 121 °C
Informazioni per l'ordine: Fornite non assemblate