Stampa…
(2-Methoxyphenyl)acetonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Methoxybenzyl cyanide
B24400.0B B24400.18 B24400.30
B24400.0BEA 462 EUR
B24400.0B B24400.18 B24400.30
(2-Methoxyphenyl)acetonitrile ≥98%
(2-Methoxyphenyl)acetonitrile
Purity: 98% CAS No.: 7035-03-2 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Flash Point: 129°(264°F) Melting Point: 66-70° Boiling Point: 141-143°/15mm Beilstein Reference: 2087748 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001902
Formula: C₉H₉NO
Peso molecolare: 147.18 g/mol
Punto di ebollizione: 141…143 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 66…70 °C
Flash Pt: 129 °C (264 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001902
CAS Number: 7035-03-2
EINECS: 230-314-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III