Stampa…

Blu Timolo sale sodico

Fornitore: Thermo Fisher Scientific

B23007.09 B23007.18 B23007.30
B23007.09EA 27.3 EUR
B23007.09 B23007.18 B23007.30
Blu Timolo sale sodico
Blu Timolo sale sodico

CAS No.: 62625-21-2 Molecular Formula: C27H29NaO5S Formula Weight: 488.58 Melting Point: ca 284° dec. Beilstein Reference: 3861515 MDL No.: MFCD00151093

Formula: C₂₇H₂₉NaO₅S
Punto di fusione: ∼ 284 °C (dec.)
Densità: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151093
CAS Number: 62625-21-2
EINECS: 263-650-6

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR