Stampa…
Acqua, Purified, sterile
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Hydrogen oxide
AX021376EA 168 EUR
AX021376
Acqua, Purified, sterile
Acqua
Formula: H₂O
Peso molecolare: 18.02 g/mol
Punto di ebollizione: 100
Punto di fusione: 0
Densità: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011332
CAS Number: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Visualizza i codici
Aspect Limpid
Volume (ml) 90 ± 1,8 ml
Membrane filtration according to PE 2.6.1 Sterile after 14 days (Incubation 20-25°C & 30-35°C)