Stampa…
Blocchi riscaldanti DrySyn®
Fornitore: ASYNT
ADS1 ADS2 ADS5 ADS3 ADS4 ADS6 ADS14-50 ADS14
460-0124EA 1450 EUR
460-0124 442-0872 460-0126 460-0125 442-0851 442-0856 ASYNADS14-50 442-1238
Blocchi riscaldanti DrySyn®
Riscaldatori a blocchi Blocchi
La gamma di blocchi di riscaldamento DrySyn è l'alternativa ai bagni d'olio e ai mantelli riscaldanti. I sistemi offrono operazioni di sintesi pulite e sicure per reazioni singole o multiple.
  • Compatibili con qualsiasi agitatore magnetico con piastra riscaldante
  • Aumento progressivo sicuro e rapido a più di 300 °C
  • Per l'intera gamma di matracci sferici standard, compatibili con matracci a colli multipli
  • Il design a pozzetto basso previene la rottura della vetreria e aumenta la visibilità della reazione
  • Finitura anodizzata incolore resistente a prodotti