Stampa…

Acido nicotinico (Niacin)

Fornitore: PanReac AppliChem
Attenzione

Synonyms: 3-Pyridinecarboxylic acid, Pyridine-3-carboxylic acid, 3-Picolinic acid, Niacin, Nicotinic acid, Vitamin B3

A0963.0100 A0963.0250
APPCA0963.0100EA 36.7 EUR
APPCA0963.0100 APPCA0963.0250
Acido nicotinico (Niacin)
Acido nicotinico (Niacin)
Formula: C₆H₅NO₂
Peso molecolare: 123.11 g/mol
Punto di ebollizione: 258
Punto di fusione: 142
Densità: 1.473 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 193
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006391
CAS Number: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Merck Index: 13,06552

Visualizza i codici

Specifiche

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR