Stampa…

3-(Trifluoromethyl)quinoline-4-carboxylic acid

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

PC9148-1G PC9148-50MG PC9148-250MG PC9148-500MG PC9148-2.5G PC9148-5G
APOSPC9148-1GEA 432 EUR
APOSPC9148-1G APOSPC9148-50MG APOSPC9148-250MG APOSPC9148-500MG APOSPC9148-2.5G APOSPC9148-5G
3-(Trifluoromethyl)quinoline-4-carboxylic acid
3-(Trifluoromethyl)quinoline-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₆F₃NO₂
Peso molecolare: 241.17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458858
CAS Number: 588702-65-2

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR