Stampa…
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)phenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC910231-1G
APOSPC910231-1GEA 632 EUR
APOSPC910231-1G
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)phenol 95%
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)phenol
Formula: C₇H₇FO₂
Peso molecolare: 142.128 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12923294
CAS Number: 960001-66-5