Stampa…
Tetrapropylammonium tetrafluoroborate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6941-25G
APOSPC6941-25GEA 409 EUR
APOSPC6941-25G
Tetrapropylammonium tetrafluoroborate 98%
Tetrapropylammonium tetrafluoroborate
Formula: C₁₂H₂₈BF₄N
Peso molecolare: 273.16 g/mol
Punto di fusione: 245…247 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 338-38-5
EINECS: 206-416-0