Stampa…
2-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-ylmethyl)-5-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
PC446062-100MG
APOSPC446062-100MGEA 201 EUR
APOSPC446062-100MG
2-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-ylmethyl)-5-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
2-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-ylmethyl)-5-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₁₄H₁₃ClF₃N₃O₂
Peso molecolare: 347.72 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20526237
CAS Number: 1351479-11-2