Stampa…
2-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4324-250MG
APOSPC4324-250MGEA 109 EUR
APOSPC4324-250MG
2-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 98%
2-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid
Formula: C₉H₇F₃O₂S
Peso molecolare: 236.211 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236349
CAS Number: 239080-01-4