Stampa…

Pentafluorophenyl methacrylate

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

PC4318-1G PC4318-5G
APOSPC4318-1GEA 49.5 EUR
APOSPC4318-1G APOSPC4318-5G
Pentafluorophenyl methacrylate
Pentafluorophenyl methacrylate
Formula: C₁₀H₅F₅O₂
Punto di ebollizione: 71 °C/2mmHg
Densità: 1,394 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 77 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042332
CAS Number: 13642-97-2

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR