Stampa…
[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC410368-1G
APOSPC410368-1GEA 647 EUR
APOSPC410368-1G
[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Formula: C₆H₄BrF₃N₂O₂
Peso molecolare: 273.007 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04969233
CAS Number: 1006319-26-1