Stampa…

3-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

PC2432-1G PC2432-25G PC2432-5G
APOSPC2432-1GEA 87 EUR
APOSPC2432-1G APOSPC2432-25G APOSPC2432-5G
3-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
3-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid
Formula: C₉H₈F₂O₃
Punto di fusione: 45…51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236238
CAS Number: 262587-06-4

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR