Stampa…

5-Methoxy-4'-(trifluoromethyl)valerophenone

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

PC2055-1G PC2055-25G PC2055-5G
APOSPC2055-1GEA 34.8 EUR
APOSPC2055-1G APOSPC2055-25G APOSPC2055-5G
5-Methoxy-4'-(trifluoromethyl)valerophenone
5-Methoxy-4'-(trifluoromethyl)valerophenone
Formula: C₁₃H₁₅F₃O₂
Punto di fusione: 42…43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658173
CAS Number: 61718-80-7

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR