Stampa…
trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexane-carboxylicacid
PC201120-5G
APOSPC201120-5GEA 68.3 EUR
APOSPC201120-5G
trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 98%
trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₈H₁₁F₃O₂
Peso molecolare: 196.17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09037363
CAS Number: 133261-33-3