Stampa…

7-Fluorooxindole 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 7-Fluoroindolin-2-one

PC1738-250MG PC1738-5G
APOSPC1738-250MGEA 0 EUR
APOSPC1738-250MG APOSPC1738-5G
7-Fluorooxindole 98%
7-Fluorooxindole
Formula: C₈H₆FNO
Peso molecolare: 151.14 g/mol
Punto di fusione: 192…194 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179608
CAS Number: 71294-03-6
EINECS: 676-237-4

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR