Stampa…
2-Amino-3'-fluorobiphenyl hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(3-Fluorophenyl)aniline hydrochloride, 3'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-2-amine hydrochloride
PC11124-1G
APOSPC11124-1GEA 270 EUR
APOSPC11124-1G
2-Amino-3'-fluorobiphenyl hydrochloride
2-Amino-3'-fluorobiphenyl hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₀FN·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06795781
CAS Number: 139769-18-9