Stampa…

2-Ammino-4-(trifluorometil)benzenetiol cloridrato 97%

Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo

PC1077-25G PC1077-5G
APOSPC1077-25GEA 256 EUR
APOSPC1077-25G APOSPC1077-5G
2-Ammino-4-(trifluorometil)benzenetiol cloridrato 97%
2-Ammino-4-(trifluorometil)benzenetiol cloridrato
Formula: C₇H₇ClF₃NS
Punto di fusione: 186…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042600
CAS Number: 4274-38-8
EINECS: 429-560-8
UN: 1759
ADR: 8,II

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR