Stampa…

5-(1-Pyrrolidinyl)-3-pentyn-1-ol 95%

Fornitore: Apollo Scientific

OR943288-1G OR943288-250MG
APOSOR943288-1GEA 754 EUR
APOSOR943288-1G APOSOR943288-250MG
5-(1-Pyrrolidinyl)-3-pentyn-1-ol 95%
5-(1-Pyrrolidinyl)-3-pentyn-1-ol
Formula: C₉H₁₅NO
Peso molecolare: 153.222 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02012811
CAS Number: 550302-87-9

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR