Stampa…
2-Isobutyl-3-methylpyrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-3-isobutylpyrazine
OR938702-25G
APOSOR938702-25GEA 71.2 EUR
APOSOR938702-25G
2-Isobutyl-3-methylpyrazine 95%
2-Isobutyl-3-methylpyrazine
Formula: C₉H₁₄N₂
Peso molecolare: 150.2209 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059770
CAS Number: 13925-06-9