Stampa…
Piombo tetra acetato 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR924077-5G OR924077-25G OR924077-100G
APOSOR924077-5GEA 21.9 EUR
APOSOR924077-5G APOSOR924077-25G APOSOR924077-100G
Piombo tetra acetato 96%
Piombo tetra acetato
Formula: (H₃CCOO)₄Pb
Punto di fusione: 175 - 180 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008693
CAS Number: 546-67-8
UN: 1616
ADR: 6.1,III