Stampa…
Ethyl-O-toluate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl-2-methylbenzoate, 2-Toluic acid ethyl ester, o-Toluic acid ethyl ester, Ethyl 2-methylbenzoate, 2-Methylbenzoic acid ethyl ester
OR923435-100G
APOSOR923435-100GEA 95.7 EUR
APOSOR923435-100G
Ethyl-O-toluate 95%
Ethyl-O-toluate
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164.2
Punto di ebollizione: 227
Punto di fusione: -10
Densità: 1.0479
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009112
CAS Number: 87-24-1