Stampa…

Timolo 95%

Fornitore: Apollo Scientific

OR921899-100G
APOSOR921899-100GEA 125 EUR
APOSOR921899-100G
Timolo 95%
Timolo
Formula: 2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
Punto di ebollizione: 232 °C
Punto di fusione: 48…51 °C
Densità: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002309
CAS Number: 89-83-8
UN: 2430
ADR: 8,III

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR