Stampa…
3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902414-25G
APOSOR902414-25GEA 116 EUR
APOSOR902414-25G
3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid 98%
3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid
Formula: C9H10O3
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00137907
CAS Number: 3480-87-3