Stampa…
3-Aminosalicylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR7739-1G OR7739-250MG OR7739-5G
APOSOR7739-1GEA 58 EUR
APOSOR7739-1G APOSOR7739-250MG APOSOR7739-5G
3-Aminosalicylic acid 97%
3-Aminosalicylic acid
Formula: C₇H₇NO₃
Punto di fusione: ca 240 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010299
CAS Number: 570-23-0
EINECS: 209-328-0