Stampa…

TEMED (N,N,N',N'-Tetrametiletilendiammina) 97%

Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo

Synonyms: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine

OR7140-100ML OR7140-250ML OR7140-500ML
APOSOR7140-100MLEA 36.4 EUR
APOSOR7140-100ML APOSOR7140-250ML APOSOR7140-500ML
TEMED (N,N,N',N'-Tetrametiletilendiammina) 97%
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiammina (TEMED)
Formula: C₆H₁₆N₂
Peso molecolare: 116.21 g/mol
Punto di ebollizione: 120…122 °C
Punto di fusione: –55 °C
Densità: 0.775 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 20 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008335
CAS Number: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN: 2372
ADR: 3 II

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR