Stampa…

4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo

OR6937-5G OR6937-100G OR6937-500G
APOSOR6937-5GEA 40.8 EUR
APOSOR6937-5G APOSOR6937-100G APOSOR6937-500G
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 98%
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
Formula: C₉H₂₀N₂
Punto di ebollizione: 188…189 °C
Punto di fusione: 16…18 °C
Densità: 0,912 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005984
CAS Number: 36768-62-4
EINECS: 253-197-2
UN: 2735
ADR: 8,III

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR