Stampa…

3-(2-Furyl)acrylic acid 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR6587-100G OR6587-1G
APOSOR6587-100GEA 121 EUR
APOSOR6587-100G APOSOR6587-1G
3-(2-Furyl)acrylic acid 98%
3-(2-Furyl)acrylic acid
Formula: C₇H₆O₃
Punto di ebollizione: 285…287 °C
Punto di fusione: 139…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003257
CAS Number: 539-47-9
EINECS: 208-718-8

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR