Stampa…

3-Methoxybenzyl bromide 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo

OR6438-100G OR6438-25G OR6438-5G
APOSOR6438-100GEA 394 EUR
APOSOR6438-100G APOSOR6438-25G APOSOR6438-5G
3-Methoxybenzyl bromide 98%
3-Methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₉BrO
Punto di ebollizione: 152 °C
Densità: 1,436 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216590
CAS Number: 874-98-6
UN: 3265
ADR: 8,II

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR