Stampa…

Acido bromoacetico 99%

Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo

OR6366-250G OR6366-1KG OR6366-2.5KG
APOSOR6366-250GEA 105 EUR
APOSOR6366-250G APOSOR6366-1KG APOSOR6366-2.5KG
Acido bromoacetico 99%
Acido bromoacetico
Formula: BrCH₂COOH
Punto di ebollizione: 207…209 °C
Punto di fusione: 47…49 °C
Densità: 1,93 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002678
CAS Number: 79-08-3
EINECS: 201-175-8
UN: 3425
ADR: 8,II

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR