Stampa…

2-Butene 99%

Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo

OR61316-200G OR61316-400G OR61316-100G OR61316-250G
APOSOR61316-200GEA 1210 EUR
APOSOR61316-200G APOSOR61316-400G APOSOR61316-100G APOSOR61316-250G
2-Butene 99%
2-Butene
Formula: C₄H₈
Punto di ebollizione: 1 °C
Punto di fusione: –140 °C
Densità: 0,626 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –34 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 107-01-7
EINECS: 203-452-9
UN: 1012
ADR: 2.1,

Visualizza i codici

Specifiche

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR