Stampa…

Solfato di bis (8-idrossichinolinio) monoidrato, grado tecnico

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR54417-1KG OR54417-100G OR54417-500G
APOSOR54417-1KGEA 108 EUR
APOSOR54417-1KG APOSOR54417-100G APOSOR54417-500G
Solfato di bis (8-idrossichinolinio) monoidrato, grado tecnico
Solfato di bis (8-idrossichinolinio) monoidrato
Formula: C₁₈H₁₆N₂O₆S·1H₂O
Punto di fusione: 175…179 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149610
CAS Number: 207386-91-2

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR