Stampa…
D-(+)-Glucosamine hydrochloride 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5282-1KG OR5282-250G OR5282-5KG
APOSOR5282-1KGEA 52.2 EUR
APOSOR5282-1KG APOSOR5282-250G APOSOR5282-5KG
D-(+)-Glucosamine hydrochloride 98+%
D-(+)-Glucosamine hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO₅
Punto di fusione: ca 192 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00135831
CAS Number: 66-84-2
EINECS: 200-638-1