Stampa…
1-Chloroisoquinoline-5-sulphonyl chloride ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR510168-100MG
APOSOR510168-100MGEA 253 EUR
APOSOR510168-100MG
1-Chloroisoquinoline-5-sulphonyl chloride ≥98%
1-Chloroisoquinoline-5-sulphonyl chloride
Formula: C₉H₅Cl₂NO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11052630
CAS Number: 141519-77-9