Stampa…
2-Cyanobenzenecarboximidamide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR470985-1G
APOSOR470985-1GEA 397 EUR
APOSOR470985-1G
2-Cyanobenzenecarboximidamide hydrochloride
2-Cyanobenzenecarboximidamide hydrochloride
Formula: C₈H₈ClN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16622254
CAS Number: 426828-36-6