Stampa…

Tetraoctylammonium bromide

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR4675-100G OR4675-25G OR4675-500G
APOSOR4675-100GEA 26.1 EUR
APOSOR4675-100G APOSOR4675-25G APOSOR4675-500G
Tetraoctylammonium bromide
Tetraoctylammonium bromide
Formula: C₃₂H₆₈BrN
Punto di fusione: 95…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011863
CAS Number: 14866-33-2

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR