Stampa…

1-Aminocyclohexanecarboxylic acid 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR350005-100G OR350005-25G
APOSOR350005-100GEA 235 EUR
APOSOR350005-100G APOSOR350005-25G
1-Aminocyclohexanecarboxylic acid 98%
1-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₇H₁₃NO₂
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001487
CAS Number: 2756-85-6

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR