Stampa…
2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346565-1G
APOSOR346565-1GEA 306 EUR
APOSOR346565-1G
2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one 95+%
2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
Formula: C₁₀H₁₁BrO₂
Peso molecolare: 243.097 g/mol
Punto di fusione: 66…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00790769
CAS Number: 21086-33-9